Learn More
NHEJ1 Monoclonal Antibody (OTI1F3), TrueMAB™, OriGene
Description
NHEJ1 Monoclonal antibody specifically detects NHEJ1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | NHEJ1 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1F3 |
| Concentration | 0.77 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | NHEJ1 |
| Gene Accession No. | Q9H9Q4 |
| Gene Alias | 1700029B21Rik; cernunnos; FLJ12610; Nhej1; non-homologous end joining factor 1; non-homologous end-joining factor 1; nonhomologous end-joining factor 1; protein cernunnos; Xlf; XRCC4-like factor |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?