missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOKU-E™ Neomycin ReadyMade™ Solution

Product Code. p-200102283
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mL
10 x 100 mL
missing translation for 'unitSize'
1 L
100mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30044030

missing translation for 'mfr': TOKU-E™ N027100ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Neomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile, ready-to-use preparation of the broad-spectrum aminoglycoside Neomycin Sulfate in 0.9% NaCl.

  • CAS Number: 1405-10-3
  • Molecular Formula: C23H46N6O13
  • Molecular Weight: 614.64 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces fradiae
  • Spectrum: Neomycin is a broad-spectrum antibiotic; however, it is mostly used against Gram-negative bacteria
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein

Spezifikation

Chemical Name or Material Neomycin Sulfate
Physical Form Liquid
CAS 1405-10-3
pH 5.0 to 7.5
Source Streptomyces fradiae
Packaging Plastic Bottle
Sterile Filtered Yes, 0.22 μm
Sterility Sterile
Color Colorless
Concentration 8.0 to 12.0 mg/mL
Quantity 100 mL
Purity Grade Notes >95% (HPLC)
Molecular Formula C23H46N6O13
Product Line ReadyMade™ Solutions
Shipping Condition Ambient
Synonym Biosol veterinary, Bykomycin, Fradiomycin sulfate, Lidamycin crème, Neobiotic, Neomix, Otobiotic
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 614.64 g/mol
Formula Weight 614.64 amu
Percent Purity >95%
Grade Antibiotic
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Neomycin Sulfate ≥1%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt