Learn More
NDUFB9 Monoclonal Antibody (OTI8B7), TrueMAB™, OriGene
Beskrivelse
NDUFB9 Monoclonal antibody specifically detects NDUFB9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NDUFB9 |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI8B7 |
| Concentration | 0.76 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | MEF2C |
| Gene Accession No. | Q06413 |
| Gene Alias | 1190008J14Rik; B22; CI-B22; complex I B22 subunit; complex I-B22; EGK_19260; LYR motif-containing protein 3; LYRM3; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9, 22kDa; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 9; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9; NADH-ubiquinone oxidoreductase B22 subunit; NDUFB9; UQOR22 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?