missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalpha-BOC-beta-Amino-L-alanine, 97%, ACROS Organics™

Codice prodotto. 10742285 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10742285

Marca: Thermo Scientific Acros 379020010

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

CAS 73259-81-1
Assay Percent Range 97%
Molecular Formula C8H16N2O4
MDL Number MFCD00236843
Synonym boc-dap-oh, 3-amino-boc-l-alanine, boc-l-2,3-diaminopropionic acid, s-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-beta-amino-ala-oh, boc-dpr-oh, 2s-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-amino-n-boc-l-alanine, n-boc-l-2,3-diaminopropanoic acid, nalpha-boc-2,3-diaminopropionic acid
InChI Key KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C[NH3+])C([O-])=O
IUPAC Name (2S)-3-azaniumyl-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Quantity 1 g
PubChem CID 2755946
Formula Weight 204.23
Chemical Name or Material Nalpha-BOC-beta-Amino-L-alanine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato