Learn More
Invitrogen™ Naked1 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA517389
Product Code. 11526211
  • 462.00 € / 100µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
It is not recommended to aliquot this antibody.
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin-Tcf signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Naked1
Polyclonal
0.01M HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and no preservative; pH 7.5
Q969G9
NKD1
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Gln227 of human Naked1.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
NKD1
2810434J10Rik; 9030215G15Rik; Dvl-binding protein; hNkd; hNkd1; mNkd; mNkd1; naked cuticle 1 homolog; naked cuticle 1 homolog (Drosophila); naked cuticle homolog 1; naked cuticle homolog 1 (Drosophila); naked cuticle-1; Naked1; naked-1; Nkd; NKD1; PP7246; Protein naked cuticle homolog 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
85407
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado