Få mere at vide
NAGA Monoclonal Antibody (OTI6F3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA811239
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17565084
  • 540.87 € / 100µL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
NAGA (N-acetylgalactosaminidase, alpha), also known as alpha-galactosidase B or GALB, is a 411 lysosomal protein belonging to the glycosyl hydrolase 27 family that may exist as a homodimer and plays a critical role in glycolipid breakdown. NAGA encodes alpha-N-acetylgalactosaminidase, a lysosomal enzyme, which cleaves alpha-N-acetylgalactosaminyl groups from glycoconjugates. Mapping to human chromosome 22q13.2, NAGA defects are the cause of an autosomal recessive disorder with three phenotypes, known as Schindler disease (types I, II and III) or NAGA deficiency (types I, II and III). Characterized by neurologic manifestations that range in severity, Schindler disease type I is the most severe form, followed by type III, which may have mild-to-moderate effects. Schindler disease type II, also known as Kanzaki disease, is characterized by mild intellectual impairment and angiokeratoma corporis diffusum.
Tekniske data
Tekniske data
NAGA
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P17050
NAGA
Full length human recombit protein of human NAGA produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI6F3
Unconjugated
NAGA
D22S674, GALB
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
4668
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.