Learn More
n-Propyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Product Code. 30409909
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30409909 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30409909 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP83839010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-07-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material n-Propyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 6228-47-3
Molecular Formula C21H22BrP
Quantity 10 g
Synonym Triphenylpropylphosphonium Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane, NSC 50539, Propyltriphenylphosphonium Bromide
InChI Formula InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name triphenyl(propyl)phosphanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 385.28
Formula Weight 384.0642
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.