Learn More
N-Nitroso-N-methylaniline (100 ug/mL in methanol), TRC
Specifications
Specifications
| CAS | 614-00-6 |
| Molecular Formula | C7 H8 N2 O |
| Quantity | 1 x 1 mL |
| Synonym | Aniline, N-methyl-N-nitroso- (6CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, Methylphenylnitrosamine, Methylphenylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, N-Methyl-N-phenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-methylaniline, N-Nitroso-N-methylphenylamine, NSC 137, Nitrosomethylphenylamine, Phenylmethylnitrosamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CN(N=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | N-methyl-N-phenylnitrous amide |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight | 136.0637 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | N-Nitroso-N-methylaniline 100 μg/mL |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?