Learn More
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Density | 1.1420g/mL |
| Boiling Point | 65.0°C to 67.0°C (24.0 mmHg) |
| Flash Point | 43°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Linear Formula | F3CC(=O)N(CH2CH3)2 |
| Quantity | 5 g |
| Specific Gravity | 1.142 |
| Solubility Information | Solubility in water: immiscible. |
| Formula Weight | 169.15 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Flammable liquid Category 3
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H226-Flammable liquid and vapour.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?