Learn More
N-Methylisobutylamine, 98+%
Product Code. 11370218
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11370218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042947.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 625-43-4 | C5H13N | 87.166 g/mol
N-Methylisobutylamine is used as an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-43-4
Molecular Formula C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.166
MDL Number MFCD00015043
InChI Key QKYWADPCTHTJHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylisobutylamine, 1-propanamine, n,2-dimethyl, n,2-dimethylpropylamine, n-isobutylmethylamine, methyl 2-methylpropyl amine, isobutylmethylamine, methylisobutylamine, propylamine, n,2-dimethyl, n-isobutyl-n-methylamine, methyl-isobutyl-amin
PubChem CID 12249
IUPAC Name N,2-dimethylpropan-1-amine
SMILES CC(C)CNC
Specifications
Density 0.73 g/mL
Boiling Point 78°C
Odor Amine-like
Quantity 1 g
UN Number UN2733
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 87.16
Percent Purity ≥98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material N-Methylisobutylamine
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado