Learn More
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10317404
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10317404 1 g Amber Glass Bottle 1g
11320627 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10317404 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC44246DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-07-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 884507-20-4
Molecular Formula C11H14N2
Molecular Weight (g/mol) 174.247
MDL Number MFCD08690256
InChI Key ODIDITAYVOGYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-1-methyl-1h-indol-6-yl methyl amine, methyl 1-methylindol-6-yl methyl amine, 1h-indole-6-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indole-6-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-6-ylmethyl-amine
PubChem CID 18525770
IUPAC Name N-methyl-1-(1-methylindol-6-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)C=CN2C
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 174.25
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material N-methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)methyl]amine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.