Learn More
N-Methyl(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10091674
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10091674 1 g Amber Glass Bottle 1g
10537474 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10091674 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC62046DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 921938-85-4
Molecular Formula C10H15N3O
Molecular Weight (g/mol) 193.25
MDL Number MFCD09817509
InChI Key SMECUBWISXUYSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, methyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, methyl 4-methyl 2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, n-methyl-1-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine
PubChem CID 24229654
IUPAC Name N-methyl-1-(4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC2=C(N=C1)N(C)CCO2
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 193.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Methyl(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.