Learn More
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide (Technical Grade), TRC
Product Code. 30137626
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30137626 5 g 5g
30136697 10 g 10g
30040961 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137626 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9176505G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1691-99-2
Molecular Formula C12 H10 F17 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 571.25
Synonym N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, 2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol, 2-Perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl alcohol, 2-[N-Ethyl-N-(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethanol, AI 3-29782, FC 10, Fluorad FC 10, LE 011, N-EtFOSE
IUPAC Name N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)octane-1-sulfonamide
SMILES CCN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10F17NO3S/c1-2-30(3-4-31)34(32,33)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h31H,2-4H2,1H3
Formula Weight 571.011
Chemical Name or Material N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.