Learn More
N-Desmethyl Ibandronate Sodium, TRC
Code produit 30365085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30365085 10 mg 10mg
30352864 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30365085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29175510MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953805-81-7
Molecular Formula C8 H20 N O7 P2 . Na
Molecular Weight (g/mol) 327.18
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(pentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1), N-Desmethylibandronate Sodium, [1-Hydroxy-3-(pentylamino)propane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) Sodium, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. C (EP) als sodium salt
IUPAC Name sodium;hydroxy-[1-hydroxy-3-(pentylamino)-1-phosphonopropyl]phosphinate
SMILES [Na+].CCCCCNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Spécification
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H21NO7P2.Na/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10,17(11,12)13)18(14,15)16;/h9-10H,2-7H2,1H3,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1
Formula Weight 327.0613
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.