Learn More
N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsTekniske data
Tekniske data
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 177°C to 187°C |
| Color | White to Beige |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Molecular Formula | C16H21NO4 |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?