Learn More
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine, 98%
Product Code. p-7034298
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15498427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51969.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 62129-39-9 | C14H17BrNO4 | 343.20 g/mol
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62129-39-9
Molecular Formula C14H17BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 343.20
MDL Number MFCD00237571
InChI Key ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-M
Synonym s-n-boc-4-bromophenylalanine, boc-l-4-bromophenylalanine, boc-phe 4-br-oh, boc-4-bromo-l-phenylalanine, boc-l-4-bromophe, boc-p-bromo-phe-oh, boc-4'-bromo-l-phe, n-boc-4-bromo-l-phenylalanine, s-3-4-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-4-bromophenylalnine
PubChem CID 2734477
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C([O-])=O
Specifica
Melting Point 118°C to 120°C
Quantity 1 g
Solubility Information Slightly soluble in water.
IUPAC Name (2S)-3-(4-bromophenyl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
Formula Weight 344.2
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato