Learn More
N-Acetyl Dapsone, TRC
Code produit. 17954955
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize':
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
17954955 10 mg 10mg
17952875 5 mg 5mg
17913885 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17954955 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA16843510MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-20-8
Molecular Formula C14 H14 N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 290.34
Synonym N-Acetyldapsone, Acetanilide, 4'-sulfanilyl- (6CI,7CI,8CI), N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]acetamide, 4-Acetamido-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Acetamidophenyl 4'-aminophenyl sulfone, 4-Acetylamino-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Acetylamino-4'-aminophenyl sulfone, 4-Amino-4'-acetamidodiphenyl sulfone, 4'-Sulfanilylacetanilide, Acetyldapsone, MADDS, Monoacetyldapsone, N-Acetyldapsone, NSC 27184, Acetamide, N-[4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]phenyl]-
IUPAC Name N-[4-(4-aminophenyl)sulfonylphenyl]acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Spécification
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2O3S/c1-10(17)16-12-4-8-14(9-5-12)20(18,19)13-6-2-11(15)3-7-13/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight 290.0725
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Acetyl Dapsone
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.