Learn More
Beskrivning
MYLK3 Polyclonal antibody specifically detects MYLK3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MYLK3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | caMLCK, Cardiac-MyBP-C-associated Ca/CaM kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.18, MGC126319, MGC126320, MLC kinase, MLCK2, MLCKcardiac-MyBP-C associated Ca/CaM kinase, myosin light chain kinase 3, putative myosin light chain kinase 3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EEEGGKPKHVLSTSGVQSDAREPGEESQKADVLEGTAERLPPIRASGLGADPAQAVVSPGQGDGVPGPAQAFPGHLPLPTKVEAK |
| Purification Method | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?