Learn More
MRS-1706, MedChemExpress
Beskrivelse
MRS-1706 is a potent and selective adenosine A2B receptor inverse agonist. MRS-1706 has Ki values of 1.39, 112, 157, and 230 nM for human A2B, A2A, A1 and A3 receptors respectively. MRS-1706 blocks adenosine-mediated cAMP induction.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | MRS-1706 |
| CAS | 264622-53-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H29N5O5 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 240 mg/mL (476.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(C)=O)C=C1)COC2=CC=C(C3=NC(N(CCC)C(N(CCC)C4=O)=O)=C4N3)C=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 503.55 |
| Formula Weight | 503.55 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?