Learn More
Descrizione
MRPS18B Polyclonal antibody specifically detects MRPS18B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | MRPS18B |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Gene Alias | 28S ribosomal protein S18-2, mitochondrial, C6orf1428S ribosomal protein S18b, mitochondrial, HSPC183, HumanS18a, mitochondrial ribosomal protein S18-2, mitochondrial ribosomal protein S18B, MRP-S18-2, MRPS18-2DKFZp564H0223, Mrps18-b, MRP-S18-b, PTD017, S18amt, S18mt-b |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GLLIYHIPQVEPRDLDFSTSHGAVSATPPAPTLVSGDPWYPWYNWKQPPERELSRLRRLYQGHLQEESGPPPESMPKMP |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?