missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP7, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
100mg
10mg
50mg
5mg
Beskrivning
MP7 (PDK1 inhibitor) is a phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | MP7 |
| CAS | 1001409-50-2 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H22F2N4O4 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | PDK1 inhibitor |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.61 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN(CC2=CC=C(F)C(F)=C2)C1=O)N[C@H](C3=CC=CC=C3)COC4=CC=C(N5)C(NC5=O)=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 516.5 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering