Learn More
MP Biomedicals™ Protein A, Fc Binding Grade
Product Code. 11457342 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
Product Code. 11457342
Brand: MP Biomedicals™ 0215389101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fc Binding Grade, White Lyophilized Powder. Routinely used for immunoprecipitation assays.
  • Binding capacity 12-15mg of human lgG/mg solid
  • Carboxy truncated material containing 301 amino acid residues
  • White lyophilized powder
  • Source: Staphlococcus aureus , Cowan strain-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Binding Capacity 12 to 15 mg of Human lgG/mg solid
For Use With (Application) For detection of immunglobulins, purification
Content And Storage -20°C
Quantity 1 mg
Form Lyophilized Powder
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado