Learn More
Theophylline, Mouse, Clone: 11-84.4.1, Abnova™
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Theophylline |
| Applications | ELISA, Radioimmune Assays (RIA) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 11-84.4.1 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Mouse monoclonal antibody raised against Theophylline. |
| Dilution | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | In PBS, pH 7.4 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Theophylline conjugated with KLH. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?