Learn More
Tocris Bioscience™ Montelukast sodium
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18771548
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18771548
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 5904/50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CysLT1 and GPR17 antagonist
Montelukast sodium is a cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) and GPR17 antagonist. Blocks pentylenetetrazole -induced seizures, blood brain barrier (BBB) disruption and leukocyte migration in mice. Reduces neuroinflammation, improves BBB integrity, enhances learning and memory, and restores hippocampal neurogenesis and cognitive function in aged rats. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt
CAS 151767-02-1
Quantity 50 mg
Target Leukotriene and Related Receptor Antagonists
Molecular Formula C35H35ClNNaO3S
Formula Weight 608.17
Purity >99%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato