Learn More
Molybdenum Trioxide, ≥99.5%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11452882 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11452882
Marca: MP Biomedicals 0215254880
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1313-27-5
Molecular Formula MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
MDL Number MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Specifica
Quantity 100 g
Assay Percent Range ≥99.5%
Formula Weight 143.94
Grade ACS Reagent
Chemical Name or Material Molybdenum Trioxide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato