Learn More
Molecular Sieves, 5Å, Undried, Solstice
Code produit 15692310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
Packaging:
Poly Bottle
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
15692310 1 kg Poly Bottle 1kg
15602320 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15692310 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2336761KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Powder, undried
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Molecular Formula AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.14
MDL Number MFCD00147627
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Packaging Poly Bottle
Quantity 1 kg
Physical Form Powder
Linear Formula Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN Number NONH for all modes of transport
Chemical Name or Material Molecular Sieves, 5Å, Undried
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.