Learn More
MMACHC Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Product Code. 30498751 Shop All Bio Techne Products
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30498751 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30498751 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335126AF594
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
MMACHC Polyclonal antibody specifically detects MMACHC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen MMACHC
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias cblC, DKFZP564I122, FLJ25671, methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblC type, with homocystinuria, methylmalonic aciduria and homocystinuria type C protein, RP11-291L19.3
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 63-282 of human MMACHC (NP_056321.2).,, Sequence:, LKPFLQSCHLRMLTDPVDQCVAYHLGRVRESLPELQIEIIADYEVHPNRRPKILAQTAAHVAGAAYYYQRQDVEADPWGNQRISGVCIHPRFGGWFAIRGVVLLPGIEVPDLPPRKPHDCVPTRADRIALLEGFNFHWRDWTYRDAVTPQERYSEEQKAYFSTPPAQRLALLGLAQPSEKPSSPSPDLPFTTPAPKKPGNPSRARSWLSPRVSPPASPGP
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 25974
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.