Learn More
Tocris Bioscience™ MLN 4760
Click to view available options
Quantity:
2 mg
Unit Size:
2mg
Description
MLN 4760 is a highly potent, cell-permeable and selective inhibitor of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) (IC50 = 0.44 nM). MLN 4760 inhibits production of angiotensin (1-7) from angiotensin II and reduces ACE2 expression and activity in an animal model of lung inflammation.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-[(1 S)-1-Carboxy-3-methylbutyl]-3-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]-L-histidine |
| CAS | 305335-31-3 |
| Quantity | 2 mg |
| Target | ACE Inhibitors |
| Molecular Formula | C19H23Cl2N3O4 |
| Purity | 0.98 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering