Learn More
MLH1 Monoclonal Antibody (OTI1C1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA805066S
Description
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifications
| MLH1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P40692 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4292 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI1C1 | |
| Unconjugated | |
| Mlh1 | |
| 1110035C23Rik; AI317206; AI325952; AI561766; COCA2; colon cancer, nonpolyposis type 2; DNA mismatch repair protein Mlh1; DNA mismatch repair protein Mlh1-like protein; FCC2; hMLH1; HNPCC; HNPCC2; I79_014127; MGC5172; mismatch repair protein 1; MLH1; MLH-1; mutL homolog 1; mutL homolog 1 (E. coli); mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2; mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli); mutL protein homolog 1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 299-527 of human MLH1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.