Learn More
Invitrogen™ MK-3655 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody

Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term NGM313.
Specifications
Specifications
| Antigen | MK-3655 Humanized Biosimilar |
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Host Species | Human |
| Purification Method | Protein A |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.