Learn More
Fisherbrand™ Micrometer Microscope Eyepiece, 18mm
Descripción
- Micrometer Microscope Eyepiece, 18mm
- with cross line scale 0 to 10mm; 0.1mm
- For inverted biological microscope FB69196
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Micrometer Eyepiece with Cross Line Scale 0 to 10 mm; 0.1 mm |
| Diameter (Metric) | 18 mm |
| For Use With (Equipment) | Inverted biological microscope FB69196 |
| Magnification Power | 10X |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?