Learn More
Miconazole (Free Base), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Amber Glass
Unit Size:
1g
25g
5g
Description
Miconazole is used as an antifungal agent.
Specifications
Specifikationer
| Type | Miconazole |
| Physical Form | Solid |
| Melting Point | 135°C |
| Ignition Residue | < 0.2% |
| Loss on Drying | < 0.5% |
| Packaging | Amber Glass |
| Color | White |
| Quantity | 1 g |
| Assay Percent Range | 98% |
| Merck Index | 15, 6257 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Miconazole
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Skin sensitiser Category 1
- H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering