Learn More
Metronidazole D4 (ethylene D4) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30320389
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320389
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREA15201001AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Metronidazole D4 (ethylene D4)
CAS 1261392-47-5
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Formula C6 2H4 H5 N3 O3
Quantity 1 mL
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 175.18
Formula Weight 175.0895 g/mol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.