Learn More
Methylthymol Blue Sodium Salt, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Linear Formula | C37H40N2O13SNa4 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 844.74g/mol |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Chemical Name or Material | Methylthymol Blue Sodium Salt |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu