Learn More
Methylene-d2 Chloride, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
5g
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Methylene chloride D2 |
| CAS | 1665-00-5 |
| Molecular Formula | C 2H2 Cl2 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Dichloromethane-d2 |
| InChI Formula | InChI=1 S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)Cl |
| IUPAC Name | dichloro(dideuterio)methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.94 |
| Formula Weight | 85.9659 g/mol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu