Learn More
Methyl red sodium salt, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Product Code. 11442882 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. 11442882
Brand: MP Biomedicals 0215254725
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
CAS 845-10-3
Molecular Formula C15H14N3NaO2
Synonym 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid sodium salt
InChI Key GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoate
Molecular Weight (g/mol) 291.286
PubChem CID 4465632
Formula Weight 291.3
Color Brown
Quantity 25 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Methyl red sodium salt, For ACS analysis
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis