Learn More
Methyl-d2 Alcohol, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Methanol-1,1-D2 |
| CAS | 28563-35-1 |
| Molecular Formula | C D2 H2 O |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Methan-d2-ol (8 CI, 9 CI), Dideuteriomethanol, Methanol-d2 (CHD2OH), Methyl-d2 alcohol, Methanol-1,1-D2 |
| InChI Formula | InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])O |
| IUPAC Name | dideuteriomethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 34.0542 |
| Formula Weight | 34.0388 g/mol |
| Mehr anzeigen |