Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-3-amino-6-chlorpyrazin-2-carboxylat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63250.MD
Weitere Details : CAS : 1458-03-3 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428196
  • 86.90 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 01-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1458-03-3
187.583
JGAJCAJHSHUPGH-UHFFFAOYSA-N
824637
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Cl
C6H6ClN3O2
MFCD00834965
methyl 2-amino-5-chloropyrazine-3-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-chloro-, methyl ester, methyl3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, ksc524o0p, methyl 2-amino-5-chloro-3-pyrazinylcarboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloropyrazinecarboxylate
Methyl 3-Amino-6-Chlorpyrazin-2-Carboxylat
Spezifikation
Methyl 3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
1458-03-3
MFCD00834965
JGAJCAJHSHUPGH-UHFFFAOYSA-N
Methyl 3-Amino-6-Chlorpyrazin-2-Carboxylat
824637
Fest
250mg
C6H6ClN3O2
methyl 2-amino-5-chloropyrazine-3-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 3-amino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-chloro-, methyl ester, methyl3-amino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, ksc524o0p, methyl 2-amino-5-chloro-3-pyrazinylcarboxylate, methyl 3-amino-6-chloro-pyrazine-2-carboxylate, methyl 3-amino-6-chloropyrazinecarboxylate
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Cl
187.583
187.58
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation