Learn More
Methyl 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate, TRC
Artikelnummer. 30483919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30483919 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483919 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3012132.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester
CAS 41727-47-3
Molecular Formula C8 H6 Br2 O3
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6Br2O3/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
IUPAC Name methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 309.94
Formula Weight 307.8684
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.