Learn More
Alfa Aesar™ Methyl-3-(4-methyl-1-piperazinyl)-benzoat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55770.03
Weitere Details : CAS : 474334-89-9 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422118
  • 43.60 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
474334-89-9
234.299
LPOJJZXQESTVEV-UHFFFAOYSA-N
16217966
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)OC
C13H18N2O2
MFCD07369792
methyl 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoate, methyl 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoate, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpiperazine, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpipera&, methyl 3-4-methylpiperazino benzoate
Methyl 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoat
Spezifikation
Methyl 3-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
>110°C (230°F)
169°C to 172°C (0.9mmHg)
1g
C13H18N2O2
methyl 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoate, methyl 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoate, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpiperazine, 1-3-carbomethoxyphenyl-4-methylpipera&, methyl 3-4-methylpiperazino benzoate
CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)OC
234.299
234.3
97%
1.119 g/mL
1.563
Farblos bis hellgelb
474334-89-9
MFCD07369792
LPOJJZXQESTVEV-UHFFFAOYSA-N
Methyl 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoat
16217966
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation