Learn More
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, 98%
Code produit 10773773 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging Conditionnement
10773773 25 g Glass bottle 25g
10476232 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10773773 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213710250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18448-47-0
MDL Number MFCD00001544
InChI Key KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
PubChem CID 87647
IUPAC Name methyl cyclohexene-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Spécification
Color Colorless
Density 1.03g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C8H12O2
Linear Formula C6H9CO2CH3
Refractive Index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589nm)
Quantity 25 g
Beilstein 09, IV, 112
Molecular Weight (g/mol) 140.182
Formula Weight 140.18
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.