Learn More
Mertansine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Description
Mertansine (DM1) is a microtubulin inhibitor and is an antibody-conjugatable maytansinoid that is developed to overcome systemic toxicity associated with maytansine and to enhance tumor-specific delivery. Mertansine can be attached to a monoclonal antibody with a linker to create an antibody-drug conjugate (ADC).
Specifications
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Mertansine |
| CAS | 139504-50-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C35H48ClN3O10S |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | DM1 Maytansinoid DM1 |
| Solubility Information | DMSO : 62.5 mg/mL (84.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]1([C@@](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)([H])OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 738.29 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.