Learn More
Mercury(Ii) Nitrate Monohydrate, purum p.a., ≥98.5% (T), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120560 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
10g
250g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15617280
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 8338110G
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98.5% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-34-8
Molecular Formula H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
MDL Number MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+);dinitrate;hydrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point 79°C
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Linear Formula Hg(NO3)2 · H2O
UN Number UN1625
Formula Weight 342.62g/mol
Percent Purity ≥98.5% (T)
Packaging Poly Bottle
Chemical Name or Material Mercury(II) nitrate monohydrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato