Learn More
Mercury(Ii) Iodide Red, purum p.a, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Product Code. 15697270 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 15697270
Brand: Honeywell-Fluka 83379250G
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Puriss. p.a., ACS Reagent, red,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-29-0
Molecular Formula HgI2
Molecular Weight (g/mol) 454.401
MDL Number MFCD00011044
InChI Key YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC Name diiodomercury
SMILES I[Hg]I
Spécification
Boiling Point 254°C
Melting Point 259°C
Color Red
Physical Form Powder
Quantity 250 g
UN Number UN1638
Formula Weight 454.4g/mol
Percent Purity ≥99.0% (RT)
Odor Odorless
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Mercury(II) iodide red
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis