Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mephenytoin
Product Code. 17291262 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Product Code. 17291262
Brand: Thermo Scientific Chemicals 466690250
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-12-4
Molecular Formula C12H14N2O2
Spécification
Quantity 25 mg
Solubility Solubility aq. soln.: insoluble.
Melting Point 135.0°C to 137.0°C
Formula Weight 218.25
InChI Key GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5-ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 218.26
Chemical Name or Material Mephenytoin
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mephenytoin
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : Mephenytoin
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis