missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Meliseptol™ New Formula 1000 mL Bottle
Description
- New – available in a perfume-free version for use in the food sector
- Optimized cleaning performance, even on shining metallic surfaces
- Without additional antimicrobial ingredient (as aldehydes, QAC)
- Fresh and pleasant smell
- Fast and comprehensive activity spectrum including Mycobacteria and non-enveloped viruses Rota-, Adeno-, Norovirus (MNV)
Spécification
Spécification
| pH | ∼7 |
| Appearance | Colorless |
| Container Type | Bottle |
| For Use With (Application) | Rapid surface disinfection |
| Includes | Without spray head |
| Volume (Metric) | 1000 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?