missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBX-4132, MedChemExpress

Product Code. 16423186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16423186

Marca: Medchem Express HY112565

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.

MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.

Especificaciones

Chemical Name or Material MBX-4132
CAS 2286411-30-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H15FN4O2
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (73.89 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)N3CCC4=CC=CC=C4C3
Molecular Weight (g/mol) 338.34
Formula Weight 338.34
Percent Purity 99.22%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado