missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAP1A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-68254
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MAP1A Polyclonal specifically detects MAP1A in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
Spezifikation
| MAP1A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide | |
| EC 2.7.2.8, EC 6.3.4.5, FLJ77111, MAP-1A, MAP1LMTAP1A, microtubule-associated protein 1A, Proliferation-related protein p80 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 4130 | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Immunoprecipitation | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunoprecipitation 2- 5 ug/mg lysate | |
| NP_002364.5 | |
| MAP1A | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 625 and 675 of human microtubule-associated protein 1A using the numbering given in entry NP_002364.5 (GeneID 4130). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur