Learn More
Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 413400100
Weitere Details : CAS : 39409-82-0 Gewicht : 10.00000kg
Menge 10kg
Verpackung Kunststofftrommel
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234734
  • 560.00 € / 10 Kilogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 09-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39409-82-0
CMgO3
84.31
MFCD00011107
Spezifikation
Magnesium carbonate basic, heavy
loss on calcination: 55 to 60%
MgCO3
15,5724
84.31
Pulver
Extrarein
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in acids
10kg
39409-82-0
CMgO3
MFCD00011107
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in acids
84.31
40 to 45% (MgO)
Kunststofftrommel
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation