Learn More
Macrophage Rat anti-Mouse, Clone: MOMA-2, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
668.00 €
Specifications
Antigen Macrophage
Clone MOMA-2
Concentration 0.5 mg/ml
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18548463
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NB100-64946
0.25 mg
668.00 €
250mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivelse
Beskrivelse
Macrophage Monoclonal specifically detects Macrophage in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated.
Tekniske data
Tekniske data
Macrophage
0.5 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
PBS
Mouse lymph node stroma
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
MOMA-2
Flow Cytometry
Unconjugated
Rat
Mouse
EC 5.3.2.1, EC 5.3.3.12, GIFmacrophage migration inhibitory factor, GLIF, Glycosylation-inhibiting factor, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor), MMIF, Phenylpyruvate tautomerase
IgG2b
Protein G purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.